Learn More
Thermo Scientific Chemicals -Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan, 98+ %
Artikelnummer. 11315837
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.337 g/mol
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane is used as a buffer for polymerase chain reaction and molecular biology. It is also used with hydrochloric acid buffer for stabilization of farnesyl diphosphate isolated from a strain of saccharomyces cerevisiae. It acts as a ligand and forms dinuclear hydroxo complexes with Lanthanides(III). Further, it is useful for calibration of genetically encoded pH indicators expressed in the cytosol or mitochondria. It is also employed to investigate the influence of anions with varying nucleophilic properties on the autoxidation of oxymyoglobin. In addition to this, it is used in the purification of glucose-binding protein from membranes of sulfolobus solfataricus and as a non-zwitterionic buffer, which is used in the pH range between 6.3 and 9.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64431-96-5
Summenformel C11H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.337
MDL-Nummer MFCD00004689
InChI-Schlüssel HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC-Name 2-[3 -[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]Propylamino]-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis[tris (hydroxymethyl)methylamino]propane
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 282.34
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt