Learn More
1,2-bis(diméthylphosphino)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10580984
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23936-60-9
Formule moléculaire C6H16P2
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Numéro MDL MFCD00008511
Clé InChI ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zkwqsbfsgzjnfp-uhfffaoysa, ethylenebis dimethylphosphine, pubchem6482, ghl.pd_mitscher_leg0.173, acmc-1cjp0, 2-dimethylphosphanylethyl dimethyl phosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis dimethyl, 2-dimethylphosphanyl ethyl dimethylphosphane, 1,2-bis dimethylphosphino ethane, dimethyl-2-dimethylphosphino ethylphosphine
CID PubChem 141059
SMILES CP(C)CCP(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(dimethylphosphino)ethane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9 g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)PCHCHP(CH3)
Indice de réfraction 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
Quantité 1 g
Nom IUPAC [2-(diméthylphosphanyle)éthyl]diméthylphosphane
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis